ABN349
Anti-BRAL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Hyaluronan and proteoglycan link protein 2, Brain link protein 1, BRAL1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAPLN2(60484)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected BRAL1 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1