ABN1672
Anti-HD-polyAla Ct
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
HD-RAN-PolyAla, HD-PolyAla
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HD-polyAla Ct in Western Blotting applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polyAla Ct in Immunocytochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HD-polyAla Ct in pcDNA3.1 (Ctrl) & HEK293T-HD-polyAla-Ct.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PolyAla in HEK293T cells transfected with HD-polyAla-Ct.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1