ABF13
Anti-Interleukin-10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-10, IL-10, Cytokine synthesis inhibitory factor, CSIF
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL10(3586)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected Interleukin-10 on 10 µg of mouse Interleukin-10 recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Mouse Interleukin-10 recombinant protein
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1