ABF1169
Anti-Pyrin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Marenostrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEFV(4210)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Pyrin in 10 µg of THP-1 cell lysate.