ABE1367
Anti-LCoR (Splice Variant)
from rabbit
Sinonimo/i:
Ligand-dependent corepressor, Mblk1-related protein 2, C10ORF12, LCoR (splice variant), PALI1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCOR(84458)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LCoR in Western Blotting applications (Conway, E., et. al. (2018). Mol. Cell. 70(3):408-421).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LCoR in NTERA2 cells.