Documenti fondamentali
Z117978
Luer-to-Threaded UTS connector
male Luer lock to 10-32 standard thread, w/ wrench flats, nickel plated
Sinonimo/i:
environmental, veterinary
Scegli un formato
1 EA
CHF 56.30
CHF 56.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 56.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 56.30
Check Cart for Availability
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Popper 6211
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)