ABE1318
Anti-SMARCD2 (BAF60B)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 2, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit B, BRG1-associated factor 60B, BAF60B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCD2(6603)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in HeLa, A431, HUVEC and NIH/3T3 cell lines.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in human cerebral cortex, human testis, and human ovarian cancer tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCD2 (BAF60B) in 10 µg of Jurkat cell nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1