SAB4200785
Anti-B2M antibody, Mouse monoclonal
clone 92A, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Beta-2-microglobulin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
92A, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~15 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using β2-Microglobulin from human urine.
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using lysate of human HeLa cell line.
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 1 μg/ml β2-Microglobulin from human urine for coating.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: a working concentration of 2.5-5 μg/test is recommended using lysate of human HeLa cell line.
Indirect ELISA: a working concentration of 0.2-0.4 μg/mL is recommended using 1 μg/mL ß2-Microglobulin from human urine for coating.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)