ABC2047
Anti-phospho-p62 (Ser24)
Sinonimo/i:
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, p60
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 47.69 kDa
observed mol wt ~62 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, feline, rhesus macaque, rat
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer24)
Informazioni sul gene
human ... SQSTM1(8878)
Specificità
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2