ABC1451
Anti-PDGF-D
from rabbit
Sinonimo/i:
Platelet-derived growth factor D, Iris-expressed growth factor, Spinal cord-derived growth factor B, SCDGF-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFD(80310)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector (Courtesy of Hyeong-Reh Choi Kim lab at Wayne State University).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2