Documenti
AB9084
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-policistina-L
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-PCL, Anti-PKD2L, Anti-PKDL, Anti-TRPP3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pkd2(18764)
Specificità
Policistina L
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente alla porzione N-terminale della policistina L1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
L′anticorpo anti-policistina L è convalidato per l′uso nei saggi di WB, IC e IH per la rivelazione della proteina policistina L.
Sottocategoria di ricerca
Fisiologia renale
Western blotting: 1:1.000 mediante ECL. L'anticorpo reagisce con la proteina policistina 1-L1 di 90 kDa. Tampone di blocco suggerito: siero di capra normale 10% (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), BSA 1% in PBS 0,1 M, con Tween 20 0,05%. Tampone di diluizione suggerito: siero di capra normale 1% (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), BSA 1% in PBS 0,1 M, con Tween 20 0,05%. Gel suggerito: gel con gradiente 4-12%.
Immunocitochimica: 1:1.000
Immunoistochimica: 1:1.000 per una notte a 2-8°C utilizzando un anticorpo secondario con marcatura fluorescente. Fissativo suggerito: paraformaldeide 4%, PBS 0,1 M (1 ora). Metodo di permeabilizzazione suggerito: Triton X-100 0,05% in tampone di diluizione. Tampone di blocco suggerito: siero di capra normale 10% (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), BSA 1%, in PBS 0,1 M. Tampone di diluizione suggerito: siero di capra normale 1% (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), BSA 1%, in PBS 0,1 M.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: retina di topo adulto
CONTROLLO NEGATIVO: polmone di topo adulto
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Zuzana Tonelli Gombalová et al.
The Journal of comparative neurology, 528(15), 2523-2550 (2020-03-27)
Cerebrospinal fluid contacting neurons (CSF-cNs) represent a specific class of neurons located in close vicinity of brain ventricles and central canal. In contrast with knowledge gained from other vertebrate species, we found that vast majority of CSF-cNs in the spinal
Qiang Su et al.
Nature communications, 12(1), 4871-4871 (2021-08-13)
The heteromeric complex between PKD1L3, a member of the polycystic kidney disease (PKD) protein family, and PKD2L1, also known as TRPP2 or TRPP3, has been a prototype for mechanistic characterization of heterotetrametric TRP-like channels. Here we show that a truncated
Liang Cao et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 16, 992520-992520 (2022-09-27)
The neural stem cells (NSCs) in the ventricular-subventricular zone of the adult mammalian spinal cord may be of great benefit for repairing spinal cord injuries. However, the sources of NSCs remain unclear. Previously, we have confirmed that cerebrospinal fluid-contacting neurons
Zongshi Lu et al.
Cell reports, 24(6), 1639-1652 (2018-08-09)
High salt intake is one independent risk factor for cardiac hypertrophy. Polycystic kidney disease 2-like 1 (PKD2L1, also called TRPP3) acts as a sour sensor in taste cells, and its possible role in the cardiovascular system is unknown. Here, we
Yumi Ueki et al.
Disease models & mechanisms, 11(7) (2018-06-23)
Familial dysautonomia (FD) is an autosomal recessive disorder marked by developmental and progressive neuropathies. It is caused by an intronic point-mutation in the IKBKAP/ELP1 gene, which encodes the inhibitor of κB kinase complex-associated protein (IKAP, also called ELP1), a component