AB5884
Anti-HCN1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Potassium Channel 1, HAC2, BCNG1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HCN1(348980)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with mouse (18/19) and possibly rabbit (16/19) due to sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3