AB3784P-I
Anti-Adiponectin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Adiponectin, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, apM-1, Gelatin-binding protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADIPOQ(9370)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected adiponectin in 10 µg of human plasma proteins.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1