AB3613
Anti-Caspase 12 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CASP-12, Anti-CASP12P1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control as well. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2