AB3279
Anti-Hexokinase Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
HK II
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HK2(3099)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunocytochemistry using indirect immunofluorescence.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
insulin-responsive tissues such as skeletal muscle