Documenti fondamentali
448605
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
Sinonimo/i:
Methyl-phenyl-diethoxysilane
Scegli un formato
10 ML
CHF 61.90
CHF 61.90
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 61.90
About This Item
Formula condensata:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.34
Beilstein:
2938396
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 61.90
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
117 °C/31 mmHg (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)