Documenti
AB1426
Sigma-Aldrich
Anticopo anti-proteina di disaccoppiamento 1
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
UCP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCP1(7350)
Specificità
Reagisce con la proteina UCP1 di topo, ratto e uomo. Reattività confermata mediante Western blotting di UCP purificata da tessuto adiposo bruno. Nessuna reattività crociata con UCP2.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 145-159 della proteina UCP1 di topo. (C)SHLHGIKPRYTGTYN
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
ELISA: 1:100.000
Western blotting: 1:1.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′uso dell′anticorpo anti-proteina di disaccoppiamento 1 è convalidato nei saggi ELISA e WB per rivelare la proteina di disaccoppiamento 1.
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici e trasportatori
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline di coniglio purificate con proteina A. Liquido. Tampone: KHPO4 100 mM, NaCl 140 mM, pH 7. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20° C in aliquote non diluite al massimo per 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Han Fang et al.
iScience, 24(5), 102470-102470 (2021-06-12)
Dietary methionine restriction (MR) is normally implemented using diets formulated from elemental amino acids (AA) that reduce methionine content to ∼0.17%. However, translational implementation of MR with elemental AA-based diets is intractable due to poor palatability. To solve this problem
Kana Oue et al.
The Journal of biological chemistry, 291(8), 4185-4196 (2015-12-27)
Phospholipase C-related catalytically inactive protein (PRIP) was first identified as an inositol 1,4,5-trisphosphate-binding protein, and was later found to be involved in a variety of cellular events, particularly those related to protein phosphatases. We previously reported that Prip knock-out (KO)
Hongyi Zhou et al.
Journal of lipid research, 56(10), 1912-1925 (2015-08-14)
Mutations in BSCL2/SEIPIN cause Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy type 2 (BSCL2), but the mechanisms whereby Bscl2 regulates adipose tissue function are unclear. Here, we generated adipose tissue (mature) Bscl2 knockout (Ad-mKO) mice, in which Bscl2 was specifically ablated in adipocytes of
Julio Sevillano et al.
Diabetologia, 62(1), 123-135 (2018-10-18)
Pleiotrophin, a developmentally regulated and highly conserved cytokine, exerts different functions including regulation of cell growth and survival. Here, we hypothesise that this cytokine can play a regulatory role in glucose and lipid homeostasis. To test this hypothesis, we performed
Hwan Hee Lee et al.
Nature communications, 10(1), 3536-3536 (2019-08-08)
Tonicity-responsive enhancer binding protein (TonEBP or NFAT5) is a regulator of cellular adaptation to hypertonicity, macrophage activation and T-cell development. Here we report that TonEBP is an epigenetic regulator of thermogenesis and obesity. In mouse subcutaneous adipocytes, TonEBP expression increases > 50-fold