AB3209
Anti-Oct-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
POU5F1
Scegli un formato
CHF 463.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 463.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU5F1(5460)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000.
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2–8°C for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2–8°C. For storage at -20°C, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Risultati analitici
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2