AB1839
Anticorpo anti-interleuchina-6
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
IL-6
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
sheep ... Il6(443406)
Specificità
Reagisce con la IL-6 ovina. Assenza di reattività con Il-1beta ovina ricombinante, IL-8, MCP o TNF-alfa.
Immunogeno
IL-6 ricombinante ovina
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Infiammazione & immunologia
L'anticorpo monoclonale di cattura anti-IL-6 ovina permette di rilevare gli anticorpi nei saggi ELISA. Fattore di diluizione raccomandato: 1:500. Vedere il protocollo suggerito.
Western blotting
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Protocollo suggerito per saggio ELISA con IL-6 ovina
1. Rivestire pozzetti per microtitolazione ad alta capacità (per es. Nunc maxisorp) con l′anticorpo monoclonale anti-IL-6 (Chemicon, N° Cat. MAB1004) alla concentrazione di 5 μg/mL in tampone carbonato 0,1 M, pH 9,6, per una notte a 4ºC.
2. Lavare i pozzetti 3 volte con PBS + 0,05% Tween 20 (PBST).
3. Aggiungere i campioni ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente all′interno di una scatola umidificata per 1 ora. Lavare 3 volte con PBS.
4. Diluire 1:500 l′anticorpo anti-IL-6 prodotto in coniglio (Chemicon, N° Cat. AB1839) in PBST e aggiungerne 100 μL ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente per 30 minuti. Lavare 3 volte con PBS.
5. Diluire l′anticorpo anti-IgG di coniglio-HRP alla concentrazione appropriata usando PBST e aggiungerne 100 μL ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente per 30 minuti. Lavare 3 volte con PBS.
6. Aggiungere 100 μL di cromogeno TMB in tutti i pozzetti. Incubare per 5-10 minuti e fermare la reazione con 50 μL di acido solforico 2M.
Note:
l′anticorpo anti-IgG di coniglio-HRP va preadsorbito su immunoglobuline di topo e ne va verificata l′assenza di reattività con piastre rivestite.
Il legame aspecifico può essere ridotto aggiungendo delle proteine al diluente, per esempio usando latte scremato in polvere.
La sensibilità del saggio può essere modificata regolando i tempi di incubazione e le concentrazioni dei reagenti.
Western blotting
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Protocollo suggerito per saggio ELISA con IL-6 ovina
1. Rivestire pozzetti per microtitolazione ad alta capacità (per es. Nunc maxisorp) con l′anticorpo monoclonale anti-IL-6 (Chemicon, N° Cat. MAB1004) alla concentrazione di 5 μg/mL in tampone carbonato 0,1 M, pH 9,6, per una notte a 4ºC.
2. Lavare i pozzetti 3 volte con PBS + 0,05% Tween 20 (PBST).
3. Aggiungere i campioni ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente all′interno di una scatola umidificata per 1 ora. Lavare 3 volte con PBS.
4. Diluire 1:500 l′anticorpo anti-IL-6 prodotto in coniglio (Chemicon, N° Cat. AB1839) in PBST e aggiungerne 100 μL ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente per 30 minuti. Lavare 3 volte con PBS.
5. Diluire l′anticorpo anti-IgG di coniglio-HRP alla concentrazione appropriata usando PBST e aggiungerne 100 μL ai pozzetti. Incubare a temperatura ambiente per 30 minuti. Lavare 3 volte con PBS.
6. Aggiungere 100 μL di cromogeno TMB in tutti i pozzetti. Incubare per 5-10 minuti e fermare la reazione con 50 μL di acido solforico 2M.
Note:
l′anticorpo anti-IgG di coniglio-HRP va preadsorbito su immunoglobuline di topo e ne va verificata l′assenza di reattività con piastre rivestite.
Il legame aspecifico può essere ridotto aggiungendo delle proteine al diluente, per esempio usando latte scremato in polvere.
La sensibilità del saggio può essere modificata regolando i tempi di incubazione e le concentrazioni dei reagenti.
L′anticorpo anti-interleuchina-6 si usa nei saggi di ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Citochine & recettori delle citochine
Citochine & recettori delle citochine
Linkage
Sostituisce: 04-1095
Stato fisico
Siero di coniglio. Liquido contenente azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per un anno a -20°C in aliquote non diluite per non più di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Innate immunity, 20(2), 214-224 (2013-06-12)
Histologic chorioamnionitis, frequently associated with preterm births and adverse outcomes, results in prolonged exposure of preterm fetuses to infectious agents and pro-inflammatory mediators, such as LPS. Endotoxin tolerance-type effects were demonstrated in fetal sheep following repetitive systemic or intra-amniotic (i.a.)
PloS one, 10(3), e0119281-e0119281 (2015-03-21)
A fetal inflammatory response (FIR) in sheep can be induced by intraamniotic or selective exposure of the fetal lung or gut to lipopolysaccharide (LPS). The oral, nasal, and pharyngeal cavities (ONP) contain lymphoid tissue and epithelium that are in contact
Modulation of lipopolysaccharide-induced chorioamnionitis by Ureaplasma parvum in sheep.
American Journal of Obstetrics and Gynecology null
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 18(11), 1092-1102 (2011-04-16)
We tested the hypothesis that interleukin 1 (IL-1) mediates intra-amniotic lipopolysaccharide (LPS)-induced chorioamnionitis in preterm fetal sheep. Time-mated Merino ewes with singleton fetuses received IL-1α, LPS, or saline (control) by intra-amniotic injection 1 to 2 days before operative delivery at
Selective exposure of the fetal lung and skin/amnion (but not gastro-intestinal tract) to LPS elicits acute systemic inflammation in fetal sheep.
Testing null