AB1786P
Anti-Dopamine D3 Receptor Antibody, cytoplasmic domain
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
D3R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Drd3(13490)
rat ... Drd3(29238)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 88% with mouse and 63% with human/monkey (12/19 aa) D3 receptors (Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: suggested working concentration is 2-10 μg/mL. Suggested fixative is 4% PFA, fixation 10-15′, permeabilized with 0.3-0.5% triton X-100 for 10-15′ (tissue, less time for cels), primary antibody dilution is 1:100 for direct fluorescence . {Coronas, V, et al. J Neurochemistry 91:1292-1301, 2004},
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (Catalog Number AG229)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2