Documenti fondamentali
AB16311
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ossido nitrico-sintetasi II
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NOS II, iNOS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Reagisce con NOS-II di topo (iNOS).
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1131-1144 della proteina NOS dei macrofagi di topo accoppiato a KLH.
Applicazioni
L′anticorpo anti-ossido nitrico sintetasi II è convalidato per l′uso nei saggi di WB e IC per la rivelazione della ossido nitrico sintetasi II.
Western blotting: 5 μg/mL con rilevazione in chemiluminescenza. Se si usa la rivelazione colorimetrica potrebbero essere necessarie concentrazioni superiori di anticorpo. La diluizione dell'anticorpo varia anche in funzione della concentrazione dell'antigene. Immunocitochimica: 2-5 μg/mL
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Linkage
Sostituisce: AB1631
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Bleranda Zeka et al.
Acta neuropathologica communications, 4(1), 82-82 (2016-08-10)
Neuromyelitis optica/spectrum disorder (NMO/SD) is a severe, inflammatory disease of the central nervous system (CNS). In the majority of patients, it is associated with the presence of pathogenic serum autoantibodies (the so-called NMO-IgGs) directed against the water channel aquaporin 4
Beatriz Linillos-Pradillo et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
The liver is the organ responsible for the metabolism and detoxification of BPF, the BPA analogue that is replacing it in plastic-based products. It is not known whether BPF can trigger inflammatory responses via the NLRP3 inflammasome, which plays a
Jordon Dunham et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 76(6), 467-478 (2017-05-16)
Oxidative damage and iron redistribution are associated with the pathogenesis and progression of multiple sclerosis (MS), but these aspects are not entirely replicated in rodent experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) models. Here, we report that oxidative burst and injury as well
Isabella Wimmer et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 14-14 (2019-02-02)
Human inflammatory or neurodegenerative diseases, such as progressive multiple sclerosis (MS), occur on a background of age-related microglia activation and iron accumulation as well as pre-existing neurodegeneration. Most experimental models for CNS diseases, however, are induced in rodents, which are