Documenti fondamentali
AB1536
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-dopamina β idrossilasi, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
DBH
Scegli un formato
100 μL
CHF 463.00
CHF 463.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1328
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 463.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 463.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1328
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rabbit, monkey, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DBH(1621)
Specificità
Dopamina beta-idrossilasi (DbetaH), regione C-terminale. All′immunoblotting l′anticorpo reagisce specificamente con una singola (o doppia) banda di PM »70-75.000 in campioni di tessuto midollare surrenale umano solubilizzato in SDS, ridotto con DTT e quindi sottoposto a SDS-PAGE.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide sintetico, CPTSQGRSPAGPTVVSI-ammide, clonato dal cDNA (DbH) umano (Nagatsu et al. 1990).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoblotting: 1:250-1:1.000.
Immunoistochimica: 1:250-1:1.000. La colorazione è stata valutata nel locus coeruleus di cervello umano e di scimmia fissato in formaldeide e crioconservato. Ottenuta una colorazione di intensità moderata sia nell′uomo che nella scimmia.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anti-dopamina β-idrossilasi, regione C-terminale, è un anticorpo mirato contro la dopamina β-idrossilasi per l′uso nei saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Liquido in HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM, 100 μg/mL di BSA e glicerolo al 50%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare tra -20 e -70°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Junchao Tong et al.
Journal of neurochemistry, 102(5), 1691-1702 (2007-05-09)
We recently identified a noradrenaline-rich caudomedial subdivision of the human nucleus accumbens (NACS), implying a special function for noradrenaline in this basal forebrain area involved in motivation and reward. To establish whether the NACS, as would be expected, contains similarly
Vincenzo Donadio et al.
Annals of neurology, 79(2), 306-316 (2015-11-26)
To characterize the expression in skin nerves of native (n-syn) and misfolded phosphorylated (p-syn) α-synucleins in pure autonomic failure (PAF) and idiopathic Parkinson disease (IPD). The specific aims were to (1) define the importance of n-syn and p-syn as disease