AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
APP
Scegli un formato
CHF 400.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 400.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, universal, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse
Non deve reagire con
bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Immunoprecipitation: Need to reduce and alkylate disulfide bonds to expose the epitope
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2