AB10535
Anti-Neurogenin-3 (rabbit) Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Neurogenin 3, NGN3, Neurogenin3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Neurog3(11925)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurogenin-3 on 10 µg of mNgn3 transfected rabbit reticulocyte lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
mNgn3 transfected and wildtype rabbit reticulocyte lysates
Esclusione di responsabilità
WGK 1