9Q041N
Anti-MDMA (1mg) KC
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, all, all
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2