Documenti fondamentali
96100054
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Produttore/marchio commerciale
Vantage
Livello qualitativo
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
50 cm (19.7 in.)
Diametro
4.4 cm (1.7 in.)