Documenti fondamentali
96100050
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Vantage
Livello qualitativo
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
24.9 cm (9.8 in.)
Diametro
3.2 cm (1.3 in.)