Documenti fondamentali
946627
Supelco
Hand pump ball
for use with solvent withdrawal systems
Sinonimo/i:
red pump ball, pump ball with connector
Scegli un formato
1 PKG
CHF 424.00
CHF 424.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 424.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
CHF 424.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with solvent withdrawal systems
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
If withdrawal system parts are lost or damaged,  spare parts are available, e.g. hand pump balls for our withdrawal systems. This pump ball is equipped with a rapid-action connector for the manual withdrawal system 1.01123.0001.
with rapid-action connector