Documenti fondamentali
9010-OP
Millipore
OmniPur® TRICINE
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
crystalline powder
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay 99.0% min
Lead (Pb): 0.001% max
pKa at 25°C 7.80-8.80
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany