Documenti fondamentali
DWK218065451
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, round amber glass bottle, bottle capacity (1,000 mL), non-sterile
Sinonimo/i:
218065451, DURAN amber bottle, Laboratory bottle
Scegli un formato
10 EACH
CHF 648.00
CHF 648.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 648.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 648.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Materiali
round amber glass bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 218065451
Capacità bottiglia
(1,000 mL)
Descrizione generale
Standardised GL-thread and matching cap system for practicularly tight sealing and simple, clean pouring out. The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN glass properties.
Very durable and chemically resistant amber colour. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print. Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)