Documenti fondamentali
8.56163
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Scegli un formato
5 G
CHF 446.00
CHF 446.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 446.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 446.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-tryptophan amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-2026
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1