8.55126
NovaPEG amino resin
Novabiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
NovaPEG
Novabiochem®
Livello qualitativo
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.45 - 1.00 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
WGK 1