Documenti fondamentali
8.52345
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gla(OtBu)2-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Gla(OtBu)2-OH, Fmoc-γ-carboxy-Glu(OtBu) 2-OH
Scegli un formato
100 MG
CHF 220.00
500 MG
CHF 874.00
CHF 220.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 220.00
500 MG
CHF 874.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H35NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 220.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H35NO8/c1-28(2,3)37-25(33)21(26(34)38-29(4,5)6)15-23(24(31)32)30-27(35)36-16-22-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)22/h7-14,21-23H,15-16H2,1-6H3,(H,30,35)(H,31,32)/t23-/m0/s1
XJRUHYXXHXECDI-QHCPKHFHSA-N
Descrizione generale
Fmoc-Gla(OtBu)2-OH is a building block for the introduction of γ-carboxyglutamic acid (Gla). γ -Carboxylation of glutamic acid is a rare post-translational modification that occurs in blood coagulation factors and in some snake and cone snail venoms [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. K. Bandyopadhyay (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 1264 .
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to slight red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
European Union for cosmetic colour additives.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2