Documenti fondamentali
8.52237
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Gln-OH, N-α-Fmoc-D-glutamine
Scegli un formato
5 G
CHF 69.60
25 G
CHF 287.00
CHF 69.60
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 69.60
25 G
CHF 287.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 69.60
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H20N2O5/c21-18(23)10-9-17(19(24)25)22-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H2,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m1/s1
IZKGGDFLLNVXNZ-QGZVFWFLSA-N
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-glutamine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1043
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2ml DMF with 1equivalenten part DIPEA): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3