Documenti fondamentali
8.51090
Sigma-Aldrich
TFFH
Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sinonimo/i:
TFFH, Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate,Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Scegli un formato
5 G
CHF 190.00
25 G
CHF 569.00
CHF 190.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 190.00
25 G
CHF 569.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12F7N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
CHF 190.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
104-109 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H12FN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3/q+1
JILUGXGJYPRQPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
TFFH is an in situ coupling reagents which smoothly converts protected amino acids to the corresponding acid fluoride in the presence of base [1]. Acid fluorides have proven are highly effective at coupling hindered amino acids such as α,α-disubstituted amino acids [2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 5401.
[2] S. A. Triolo, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 839.
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay 1H-qNMR: ≥ 98.0 %
Ratio Cation/anion in 19F-NMR integration: lot specific result
1:5,7 to 1:6,3
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3