Documenti fondamentali
8.44004
Sigma-Aldrich
Dimethyladipate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyladipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-020-6
Tensione di vapore
0.06 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Potenza
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.81-8.1 % (v/v)
Viscosità cinematica
2.5 cSt(25 °C)
P. ebollizione
215-225 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8-11 °C
Temp. transizione
flash point 107 °C
Solubilità
<1 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Dimethyladipate for synthesis. CAS 627-93-0, chemical formula CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup