Documenti fondamentali
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
3-Benzoylpyridine
Scegli un formato
25 G
CHF 126.00
CHF 126.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 126.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
226-561-3
NACRES:
NA.22
CHF 126.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3