Documenti fondamentali
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-733-3
Livello qualitativo
Punto di fusione
160 °C
Solubilità
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3