Documenti
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
Sinonimo/i:
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-920-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
33 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
105-106 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-53 °C
Temp. transizione
flash point 5 °C
Densità
0.808 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup