Documenti fondamentali
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylbenzothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-404-4
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
40-42 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup