Documenti
717924
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline (2-methyl-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H8N
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
214 °C/739 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3