Documenti fondamentali
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
230-468-3
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
219-220 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3