Documenti
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Tribenzylamine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
210-638-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
91-93 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
399.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
204 °C - closed cup