Documenti fondamentali
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
Scegli un formato
10 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 170.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
226-129-4
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
277-280 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Risultati analitici
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3