Documenti fondamentali
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Scegli un formato
5 G
CHF 91.60
CHF 91.60
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 91.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8F2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
206-847-4
NACRES:
NA.22
CHF 91.60
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
98-99 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3