Vai a
8.41027
2-Aminoheptane
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 47.00
CHF 35.25
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 60.00
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 189.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-655-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 35.25
Prezzo di listinoCHF 47.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 54 °C
density
0.768 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
  • Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
  • Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.043268.22203A56205
Hexylamine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.04326
Hexylamine
2-Aminoheptane 99%
Sigma-Aldrich
A56205
2-Aminoheptane
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.768 g/cm3 at 20 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
lumps
form
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
bp
130-132 °C/1013 hPa
bp
330 °C/1013 hPa
bp
142-144 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoheptane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup