Documenti fondamentali
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
Sinonimo/i:
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
Scegli un formato
5 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 266.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
214-528-6
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3