Documenti fondamentali
8.01465
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine
Scegli un formato
250 ML
CHF 44.50
1 L
CHF 89.50
2.5 L
CHF 210.00
25 L
CHF 1’080.00
CHF 44.50
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 44.50
1 L
CHF 89.50
2.5 L
CHF 210.00
25 L
CHF 1’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-709-8
NACRES:
NA.22
CHF 44.50
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.45 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
93.0-100.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
438 °C
Potenza
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.3 (10 g/L in H2O)
P. ebollizione
165 °C/1013 hPa (anhydrous)
Punto di fusione
30-31 °C
Temp. transizione
flash point 77.8 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Buffering agent for membrane applications:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the preparation of PTMSP/PVTMS blend membranes, demonstrating its effectiveness as a buffering agent for enhancing the performance and stability of membrane contactor applications (Kalmykov et al., 2022).</li>
<li><strong>Sensing platform for environmental monitoring:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the development of a PVP/ZnO hydrogel integrated with quantum carbon dots, serving as an innovative sensing platform for hexavalent chromium detection in environmental monitoring (Truskewycz et al., 2020).</li>
<li><strong>Enhancement of CO<sub>2</sub> capture processes:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in thei study of vapor-liquid equilibria data to derive crucial information that can optimize the energy performance of amine-based postcombustion CO<sub>2</sub> capture systems (Jiang et al., 2018).</li>
<li><strong>Conductive copper track formation on substrates: </strong>2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the plasma-induced decomposition of copper complex ink, which facilitated the formation of highly conductive copper tracks on heat-sensitive substrates, showing potential applications in electronic manufacturing (Farraj et al., 2017).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (GC, area%): 93.0 - 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.80 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.8 °C