Documenti
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.19
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
180-184 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-100 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
1.018 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C