Documenti fondamentali
8.21961
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 24.60
250 G
CHF 52.20
CHF 24.60
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 24.60
250 G
CHF 52.20
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2(CH3)3NCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-300-3
NACRES:
NA.22
CHF 24.60
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.0001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
243 °C
Solubilità
800 g/L
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](Cc1ccccc1)(C)(C)C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2